Merck
WHA10417412
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 5 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 47 mm diam
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
製品WHA10417412は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
Whatman® Nuclepore Track-Etched 膜, diam. (47 mm), pore size 5.0 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
物質
polycarbonate
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 10417412
直径
(47 mm)
ポアサイズ
5.0 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
特徴および利点
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
法的情報
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)