Merck
WHA10408472
Whatman® mixed cellulose ester ME 28 filter discs 1.2 μm pore size
green, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, 100 EA, 100 ea, 50 mm diam
別名:
Z697796
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Whatman® ME膜、微生物コントロール用, ME28/41 ST, diam. 50 mm, pore size 1.2 μm, black grid, sterile
物質
black grid
無菌性
sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10408472
Whatman Article No. 28415239 (US reference)
直径
50 mm
膜直径
47 mm
ポアサイズ
1.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Sterile options available for critical applications.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
  • Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
  • The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)