Merck
W530345
Sigma-Aldrich
ブチュリーフオイル、ベツリナ
natural, FG
別名:
Agathosma betulina
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2169
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Barosma betulina
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.51)
形状
liquid
組成
Limonene, 16.6%
Linalol, 0.5%
Pulegone, 35-45%
屈折率
n20/D 1.475
密度
0.922 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; green; tropical; herbaceous; minty; fruity
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.0 °F - closed cup
引火点(℃)
67.78 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W530345-SAMPLE-K:
W530345-250G-K:
W530345-VAR-K:
W530345-BULK-K:
W530345-25G-K:
試験成績書(COA)