由来生物
synthetic
蒸気密度
2.1 (vs air)
アッセイ
≥95%
形状
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
23 %
屈折率
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; plum
SMILES記法
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI Key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W519103-BULK:
W519103-10KG:
W519103-1KG:4548173954745
W519103-25KG:4548173954752
W519103-SAMPLE:
W519103-VAR:
試験成績書(COA)