Merck
W513806
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H7CHO
CAS番号:
分子量:
138.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
[H]C(=O)C1CCC(C)=CC1C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
MZZRKEIUNOYYDF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W513806-10KG:
W513806-VAR:
W513806-BULK:
W513806-SAMPLE:
W513806-1KG:
W513806-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)