由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 184.1091
アッセイ
99.0-100.5% (by NaOH, titration)
フォーム
crystals
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 83 g/L at 25 °C
密度
1.564 g/cm3 at 15 °C
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
acidic; sour
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W502707-10KG-K:
W502707-BULK-K:
W502707-VAR-K:
W502707-BULK:
W502707-8X25KG-K:
W502707-2KG-K:
W502707-1KG:
W502707-25KG-K:
W502707-10KG:
W502707-SAMPLE:
W502707-2KG:
W502707-1KG-K:
W502707-SAMPLE-K:
W502707-25KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)