Merck
W489811
Sigma-Aldrich
(E)-5-Octenal
≥95%, stabilized
別名:
Pomelo aldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥26,500
100 G
¥49,000
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥26,500
100 G
¥49,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O
CAS番号:
分子量:
126.20
FEMA番号:
4898
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
含みます
alpha-tocopherol as stabilizer
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
grapefruit; citrus
SMILES記法
O=CCCC\C=C\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3+
InChI Key
ZUSUVEKHEZURSD-ONEGZZNKSA-N
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F
引火点(℃)
56 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W489811-100G-K:
W489811-VAR-K:
W489811-25G-K:
W489811-BULK-K:
W489811-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)