Merck
W441200
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonen-1-ol
95%, stabilized
別名:
cis-3-ノネノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
142.24
FEMA番号:
4412
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.234
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
アッセイ
95%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; melon; waxy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChI Key
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W441200-1KG:
W441200-100G:
W441200-BULK:
W441200-SAMPLE:
W441200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)