Merck
W424001
Sigma-Aldrich
(±)-sec-ブチルアミン
99%
別名:
(±)-2-アミノブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(NH2)CH3
CAS番号:
分子量:
73.14
FEMA番号:
4240
Beilstein:
1361345
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
11.005
由来生物
synthetic
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
密度
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
fishy
SMILES記法
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W424001-BULK:
W424001-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)