Merck
702730
Sigma-Aldrich
tert-ブチルクロロジフェニルシラン 溶液
1 M in methylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19ClSi
CAS番号:
分子量:
274.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1 M in methylene chloride
bp
40 °C
密度
1.249 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI Key
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
tert-Butylchlorodiphenylsilane can be used to prepare 1-benzyloxy-3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)propan-2-ol, a key intermediate for the synthesis of mono-O-protected pyrimidine acyclic nucleosides.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702730-BULK:
702730-VAR:
702730-500ML:4548173305462
702730-100ML:4548173305431
702730-1G:4548173305448
702730-250MG:4548173305455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new synthetic route towards the mono-O-protected anti-conformationally constrained pyrimidine acyclic nucleoside
Liu C, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 50(8), 1028-1030 (2002)