Merck
W415655
Sigma-Aldrich
Menthyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥32,600
500 G
¥105,950
¥32,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥32,600
500 G
¥105,950
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O2
CAS番号:
分子量:
240.38
FEMA番号:
4156
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.154
¥32,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; minty; sweet
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C4(OC3O)c5c(cc(cc5)O)Oc6c4ccc(c6)O)F)F
InChI
1S/C27H14F5NO6/c28-20-19(21(29)23(31)24(32)22(20)30)25(36)33-10-1-4-14-13(7-10)26(37)39-27(14)15-5-2-11(34)8-17(15)38-18-9-12(35)3-6-16(18)27/h1-9,26,34-35,37H,(H,33,36)
InChI Key
AJIMMVOZOJXJKD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
W415655-VAR:
W415655-500G-K:
W415655-VAR-K:
W415655-BULK-K:
W415655-100G-K:
W415655-SAMPLE-K:
W415655-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)