Merck
W403326
Sigma-Aldrich
1,3-ジヒドロキシアセトンダイマー
97%
別名:
2,5-ジヒドロキシジオキサン-2,5-ジメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
112910
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.11
由来生物
synthetic
アッセイ
97%
形状
powder
white to off-white
mp
75-80 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChI Key
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
日焼け用製品の成分
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W403326-VAR:
W403326-SAMPLE:
W403326-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)