Merck
603678
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
Propylene glycol-1,2-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH(OH)13CH2OH
CAS番号:
分子量:
78.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
-60 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2+1,3+1
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-SUEIGJEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603678-BULK:
603678-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the price of 13C-propylene glycol?
    1 回答
    1. This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability, and packaging of custom sizes, please contact stable isotopes at [email protected] or fill out the information on the webpage in the link below
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom-products/stable-isotope-custom-and-gmp-products/isotec-request-a-quote