由来生物
synthetic
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥99%
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; sweet
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI Key
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W396001-10KG:
W396001-1KG:4548173980751
W396001-VAR:
W396001-5KG:4548173980768
W396001-BULK:
W396001-SAMPLE:
試験成績書(COA)