Merck
W394807
Sigma-Aldrich
4-メチルシクロヘキサノン
≥99%
別名:
テトラヒドロ-p-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
112.17
FEMA番号:
3948
Beilstein:
506746
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.4443 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; animal
SMILES記法
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Methylcyclohexanone is a cyclic flavor ketone that is reported to be present in volatile oil of roasted sesame seeds.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W394807-1KG:4548173284828
W394807-100G:4548173284811
W394807-4KG:4548173284835
W394807-VAR:
W394807-BULK:
W394807-SAMPLE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification of volatile flavor components of the oil from roasted sesame seeds.
Nakamura S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1891-1899 (1989)