由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D +24°, c = 2 in 0.6 M HCl
mp
215 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 10%, clear, colorless to light greenish-yellow
H2O: 10%, clear, colorless to yellow
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1.0 ppm
Pb: ≤10 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W384704-100G:
QW384704-BULK:
W384704-SAMPLE:
W384704-VAR:
W384704-1KG:
QW384704-VAR:
W384704-5KG:
W384704-BULK:
試験成績書(COA)