Merck
T3396
Sigma-Aldrich
テトラグリコール
BioXtra
別名:
グリコフロール, テトラヒドロフルフリルアルコールポリエチレングリコールエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
製品種目
BioXtra
形状
liquid (clear)
不純物
<0.5% water (Coulometric)
<5 ppm heavy metal
colorless to light yellow
mp
≤ -100  °C
溶解性
water: soluble 3420 g/L
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H14O3/c8-3-5-9-6-7-2-1-4-10-7/h7-8H,1-6H2
InChI Key
CTPDSKVQLSDPLC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
テトラグリコールは、次のように使用されています:
  • DiI(1,1′-ジオクタデシル-3,3,3′3′-テトラメチルインドカルボシアニン過塩素酸塩)標識のためにニワトリ受精卵へ注入するためのDilの希釈
  • 色素/ウイルス注入のためのDiI(1,1′-ジオクタデシル-3,3,3′3′-テトラメチルインドカルボシアニン過塩素酸塩)およびdiO(3,3′-ジオクタデシルオキサカルボシアニン過塩素酸塩)の希釈
  • PLGA/F127溶液調製のためのポリ(ラクチド-コ-グリコシド)(PLGA)の希釈
水不溶性化合物に溶解する溶媒として用いられます。
生物化学的/生理学的作用
液体グリコフロールは、優れた弾力性を持つゲル系に簡単に変化するため、非水溶性薬剤を溶かす溶媒として使用できます。
特徴および利点
グリベンクラミド(GBD)の効率的な溶解剤
注意
同じくテトラグリコ-ルと呼ばれるテトラエチレングリコ-ルと混同しないようにご注意ください。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T3396-100G:
T3396-VAR:
T3396-250G:
T3396-1KG:
T3396-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X F Zhang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 32(6), 1654-1663 (2012-08-01)
Poly (lactide-co-glycolide) (PLGA) - Pluronic F127 - glass composites have demonstrated excellent potential, from the perspective of controlled mechanical properties and cytocompatibility, for peripheral nerve regeneration. In addition to controlling the mechanical properties and cytotoxicity for such composite devices, the
Saly Galal et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 53(1), 57-64 (2004-02-11)
The ability of liquid and semi-solid matrix (SSM) filling capsule technology to improve the dissolution rate of glibenclamide (GBD) was investigated. Semiquantitative estimation of GBD solubility in various vehicles was carried out. Tetraglycol was found to be the most efficient
Nahla Salah Barakat
AAPS PharmSciTech, 11(3), 1138-1146 (2010-07-24)
In view of the good skin tolerability, glycofurol was used as a vehicle-based gel, and its effect in the topical penetration of Naproxen (NAP) was investigated. The aims of this study were to develop a suitable gel with bioadhesive property
S Kehoe et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 14, 180-185 (2012-10-03)
PLGA/pluronic F127 based nerve guidance conduits (NGCs) for peripheral nerve regeneration offer excellent potential for clinical use. To date, little emphasis has been directed towards the effect of pluronic F127 on their subsequent mechanical properties as a function of degradation