由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
mp
130 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
bread; meaty; sulfurous; tomato
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1CSC(O)CS1
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
InChI Key
YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W382604-5KG:4548173980478
W382604-VAR:
W382604-BULK:
W382604-1KG:4548173980461
W382604-SAMPLE:
W382604-100G:4548173980454