Merck
W381718
Sigma-Aldrich
2-アセチル-2-チアゾリン
≥96%, FG
別名:
トウモロコシチアゾリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥25,800
100 G
¥116,000
500 G
¥895,000
¥25,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥25,800
100 G
¥116,000
500 G
¥895,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NOS
CAS番号:
分子量:
129.18
FEMA番号:
3817
Beilstein:
1209707
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.010
NACRES:
NA.21
¥25,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.5305 (lit.)
mp
26-30 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
corn; nutty; popcorn; roasted
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C1=NCCS1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
FZOZFDAMVVEZSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-アセチル-2-チアゾリンは、炊飯米、ジャスミンライス、[1]調理牛肉[2]、およびローストビーフの主要な硫黄含有フレーバー化合物の1つです。[3]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W381718-500G-K:4548173353678
W381718-500G:4548173337609
W381718-VAR:
W381718-BULK:
W381718-SAMPLE:
W381718-VAR-K:
W381718-5G-K:4548173357126
W381718-100G-K:4548173357119
W381718-BULK-K:
W381718-100G:4548173337593
W381718-5G:4548173337616
W381718-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on the formation and stability of the roast-flavor compound 2-acetyl-2-thiazoline.
Hofmann T & Schieberle P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(11), 2946-2950 (1995)
Components contributing to beef flavor. Isolation of 2-acetyl-2-thiazoline from beef broth.
Plancken AJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 1014-1016 (1971)
Kenji Kumazawa et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(20), 5660-5663 (2002-09-19)
Two kinds of pan-fired green teas (Japanese Kamairi-cha and Chinese Longing tea) were compared with the common Japanese green tea (Sen-cha). Application of the aroma extract dilution analysis (AEDA) using the volatile fraction of the Sen-cha, Kamairi-cha and Longing tea
Chemistry of 2-acetyl-1-pyrroline, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine, 2-acetyl-2-thiazoline, and 5-acetyl-2,3-dihydro-4H-thiazine: extraordinary Maillard flavor compounds.
An Adams et al.
Chemical reviews, 106(6), 2299-2319 (2006-06-15)
Rachid Bel Rhlid et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2350-2355 (2002-04-04)
Roasted notes contribute to the flavor of thermally processed foods such as meat and bread. 2-Acetyl-2-thiazoline is one of the key volatile compounds responsible for the roasted and popcorn-like aroma character. We report here on the biogeneration of flavoring preparations