Merck
W377500
Sigma-Aldrich
cis-1-(1-Ethoxyethoxy)-3-hexene
mixture of isomers, natural (US), 95%, FG
別名:
Acetaldehyde ethyl cis-3-hexenyl acetal, Ethyl cis-3-hexenyl acetal acetaldehyde, Leaf acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
3775
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.081
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.422
密度
0.850 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; leafy; mushroom; musty; vegetable; violet
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-9-12-10(3)11-5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
InChI Key
PAEBAEDUARAOSG-SREVYHEPSA-N
詳細
Natural occurence: Guava, plum, strawberry
アプリケーション
The powerful, green earthy notes of this product will enhance vegetable flavors like green pepper, green beans, asparagus, cucumber, celery, lettuce, radish, watercress, broccoli and bean sprouts. These same notes, at much lower levels, can also add an unripe note to fruits, if such a quality is needed for the profile.
生物化学的/生理学的作用
Odor at 1%
Taste at 2-5ppm
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50.56 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W377500-SAMPLE-K:
W377500-VAR-K:
W377500-BULK-K:
W377500-100G-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 38(10), 60-60 (2013)