Merck
W376108
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-ヘプテン-4-オン、 優性 trans
98%, stabilized, FG
別名:
ヘーゼルナッツケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)COCH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
126.20
FEMA番号:
3761
欧州評議会番号:
2085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.139
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
98%
含む場合があります
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
hazelnut; pungent; nutty
SMILES記法
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI Key
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
詳細
5-Methyl-2-hepten-4-one predominantly trans is the characteristic aroma compound of hazelnuts.[1][113}
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W376108-VAR-K:
W376108-25G:
W376108-25G-K:
W376108-100G:
W376108-1KG-K:
W376108-SAMPLE-K:
W376108-BULK-K:
W376108-SAMPLE:
W376108-1KG:
W376108-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation, synthesis, and absolute configuration of filbertone?the principal flavor component of the hazelnut
Jauch J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 28(8), 1022-1023 (1989)
Filbertone as a Marker for the Assessment of Hazelnut Spread Quality.
Cizkova H, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 31(1) (2013)
Youna Moon et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-02)
The aim of this research was to estimate the preventive effects of filbertone, the main flavor compound in hazelnuts, on lipid accumulation in the adipose tissue of mice fed a high-fat diet (HFD) and to reveal the underlying molecular mechanisms.