Merck
W374008
Sigma-Aldrich
Anisyl phenylacetate
≥97%
別名:
4-Methoxybenzyl phenylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH2C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
256.30
FEMA番号:
3740
EC Number:
欧州評議会番号:
233
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.706
NACRES:
NA.21
官能:
anise
グレード:
Halal
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
グレード
Halal
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
370 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
anise
SMILES記法
COc1ccc(COC(=O)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-7-14(8-10-15)12-19-16(17)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3
InChI Key
VCYWCSZLXMMLLE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W374008-SAMPLE:
W374008-1KG:4548173980164
W374008-VAR:
W374008-100G:4548173980157
W374008-25G:4548173980171
W374008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)