Merck
W369918
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-methylbutyrate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
3699
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.547
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
140-144 °C/727 mmHg (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; oily; fruity; ethereal; sweet
SMILES記法
CCC(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-5-7(4)8(9)10-6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
DIRDKDDFAMNBNY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W369918-SAMPLE-K:
W369918-4KG:
W369918-4KG-K:4548173979922
W369918-VAR-K:
W369918-SAMPLE:
W369918-9KG:
W369918-9KG-K:
W369918-1KG:
W369918-BULK-K:
W369918-1KG-K:4548173979915
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)