Merck
W369004
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
172.22
FEMA番号:
3690
EC Number:
欧州評議会番号:
10681
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.545
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; leafy; melon; fruity; sweet
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W369004-100G:
W369004-SAMPLE-K:
W369004-SAMPLE:
W369004-BULK-K:
W369004-1KG-K:4548173338576
W369004-1KG:
W369004-VAR-K:
W369004-5KG-K:4548173338583
W369004-100G-K:4548173338569
W369004-5KG:
試験成績書(COA)