Merck
Z678783
FORTUNA® Universal Optifix® HF ディスペンサー
dispensing volume 1-5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥202,100
¥202,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥202,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥202,100
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Fortuna Graf 101.106-33
dispensing volume measuring range
1-5 mL
容量
1-5 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For all liquids that can be handled with the Optifix dispensers and for hydrofluoric acid (HF)
Features:
  • Dispensing cylinder made of PTFE
  • Massive PTFE encased dispensing piston
  • FIX adapter made of PTFE
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • Valve block made of PTFE, with additional safety valve in the ventilation tube, no metal springs in the valves - no corrosion
Supplied:
FORTUNA Universal Optifix HF dispenser, with 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)