由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; rose; sweet
SMILES記法
CCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-11(12)13-9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
InChI Key
HVGZQCSMLUDISR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W286702-5KG:
W286702-5KG-K:
W286702-1KG:
W286702-10KG:
W286702-VAR-K:
W286702-BULK-K:
W286702-10KG-K:4548173973678
W286702-SAMPLE:
W286702-SAMPLE-K:
W286702-1KG-K:4548173973685