Merck
W356511
Sigma-Aldrich
D-ジヒドロカルボン、異性体混合物
natural, 97%, FG
別名:
p-Menth-8-en-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
FEMA番号:
3565
EC Number:
欧州評議会番号:
11703
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.128
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caraway; spicy; herbaceous; ethereal; woody; minty
SMILES記法
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI Key
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natural occurence: Caraway seed, celery seed, dill, patchouli, spearmint, buchu and pepper
アプリケーション
The dual, herbal-minty quality of this compound will add an interesting twist to mint flavors as well as to celery, caraway, dill and herbal flavors, especially intended for cough drops and oral care products. At very low levels, it will add depth to tropical flavors like lychee, guava, passion fruit and rambutan.
生物化学的/生理学的作用
Odor at 1%
Taste at 2-4ppm
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W356511-100G-K:4548173335490
W356511-1KG-K:4548173335506
W356511-SAMPLE-K:
W356511-VAR-K:
W356511-500G-K:4548173335513
W356511-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 52-52 (2014)