由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
含みます
α-Tocopherol. synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
125 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; jasmine; vegetable
SMILES記法
CCCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W353205-4KG:
W353205-SAMPLE-K:
W353205-4KG-K:
W353205-SAMPLE:
W353205-1KG-K:
W353205-100G-K:
W353205-BULK-K:
W353205-100G:
W353205-1KG:
W353205-VAR-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)