Merck
05364
Supelco
BDE No 28
analytical standard
別名:
2,4,4′-TriBDE, 2,4,4′-Tribromodiphenyl ether, PBDE 28
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Br3O
CAS番号:
分子量:
406.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
63-66 °C
フォーマット
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
InChI Key
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
05364-BULK:
05364-10MG:
05364-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
クロサンテル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34093
クロサンテル
PCB No 101 analytical standard
Supelco
31094
PCB No 101