Merck
W352117
Sigma-Aldrich
1-プロパンチオール
natural, ≥98%, FG
別名:
プロピルメルカプタン, n-プロピルメルカブタン, メルカブタンC3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
76.16
FEMA番号:
3521
Beilstein:
1696860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.071
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
2.54 (vs air)
蒸気圧
122 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cabbage; onion; alliaceous
SMILES記法
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W352117-VAR-K:
W352117-100G-K:4548173954165
W352117-1KG-K:4548173954172
W352117-SAMPLE-K:
W352117-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)