由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
含む場合があります
~0.10% α-Tocopherol as stabilizer
濃度
50 wt. % in 1-octen-3-ol
屈折率
n20/D 1.4359
bp
174-182 °C
密度
0.843 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
mushroom; herbaceous; earthy
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
InChI Key
KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.0 °F - closed cup
引火点(℃)
62.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W351504-SAMPLE-K:
W351504-1KG-K:
W351504-13G-K:
W351504-100G:
W351504-42G-K:
W351504-100G-K:
W351504-25G-K:
W351504-VAR-K:
W351504-25G:
W351504-1KG:
W351504-BULK-K:
W351504-SAMPLE:
試験成績書(COA)