Merck
W349700
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
184.28
FEMA番号:
3497
EC Number:
欧州評議会番号:
2345
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.854
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
InChI Key
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F
引火点(℃)
83 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W349700-VAR-K:
W349700-100G-K:4548173962436
W349700-BULK-K:
W349700-1KG-K:4548173962443
W349700-SAMPLE-K:
W349700-4KG-K:4548173962450