Merck
W344818
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl disulfide
≥95%, FG
別名:
Cyclohexyl disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11S-)2
CAS番号:
分子量:
230.43
FEMA番号:
3448
EC Number:
欧州評議会番号:
2320
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.028
NACRES:
NA.21
官能:
onion; alliaceous
グレード:
FG
Halal
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
162-163 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
onion; alliaceous
SMILES記法
C1CCC(CC1)SSC2CCCCC2
InChI
1S/C12H22S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
ODHAQPXNQDBHSH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W344818-BULK:
W344818-VAR:
W344818-1KG:
W344818-SAMPLE:
W344818-25G:
W344818-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)