Merck
W343847
Sigma-Aldrich
3-(メチルチオ)-1-ヘキサノール
natural, ≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥87,000
¥87,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥87,000
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
148.27
FEMA番号:
3438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
12.063
NACRES:
NA.21
¥87,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; vegetable; spicy; pungent; earthy; sulfurous
SMILES記法
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W343847-BULK:
W343847-VAR-K:
W343847-BULK-K:
W343847-SAMPLE-K:
W343847-100G-K:
W343847-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)