About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
含みます
BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
38 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
garlic; onion; pungent
SMILES記法
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W338206-1KG-K:4548173343402
W338206-80G-K:4548173343426
W338206-25G:
W338206-BULK-K:
W338206-25G-K:4548173343419
W338206-VAR-K:
W338206-SAMPLE:
W338206-50G:
W338206-SAMPLE-K:
W338206-80G:
W338206-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック