Merck
W335809
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3(5 or 6)-isopropylpyrazine
≥98%, FG
別名:
3,5 Or 6-Isopropyl-2-methoxypyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥56,400
100 G
¥134,000
¥56,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥56,400
100 G
¥134,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O
CAS番号:
分子量:
152.19
FEMA番号:
3358
EC Number:
欧州評議会番号:
11344
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.121
NACRES:
NA.21
¥56,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; earthy; pea; pepper
SMILES記法
COc1cnc(cn1)C(C)C.COc2cncc(n2)C(C)C.COc3nccnc3C(C)C
InChI
1S/3C8H12N2O/c1-6(2)7-4-10-8(11-3)5-9-7;1-6(2)7-4-9-5-8(10-7)11-3;1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h3*4-6H,1-3H3
InChI Key
MQHZLANELJKBBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-Methoxy-3(5or 6)-isopropylpyrazine is a mixture of positional isomers commonly used as a flavoring agent in the food industry. Pyrazine derivatives exhibit a wide variety of aromas in food. For instance, 2-methoxy-3-isopropyl pyrazine produces a green pea odor and earthy and beany flavors [1]. In addition, they are naturally found in coffee beans, cocoa beans, nuts, and vegetables.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F
引火点(℃)
67 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W335809-100G-K:4548173357164
W335809-VAR-K:
W335809-25G-K:4548173357171
W335809-SAMPLE-K:
W335809-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
HS-SPME-GC-MS/olfactometry combined with chemometrics to assess the impact of germination on flavor attributes of chickpea, lentil, and yellow pea flours
Xu M, et al.
Food Chemistry, 280, 83-95 (2019)
The FEMA GRAS assessment of pyrazine derivatives used as flavor ingredients
Adams TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 40(4), 429-451 (2002)