Merck
243116
Sigma-Aldrich
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,830
¥4,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,830
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N2O
CAS番号:
分子量:
166.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine was identified as the main source of earthy/bell pepper (EBP) flavor in the Farmstead Cheddar cheeses[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
243116-1G:
243116-5G:
243116-BULK:
243116-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E R D Neta et al.
Journal of food science, 73(9), C632-C638 (2008-11-22)
Farmstead Cheddar cheeses with natural bandage wrappings have a distinctive flavor profile that is appealing to many consumers. An earthy/bell pepper (EBP) flavor has been previously recognized in some of these cheeses. This study characterized the alkylmethoxypyrazine compounds causing EBP