Merck
W334502
Sigma-Aldrich
2-エチルベンゼンチオール
≥95%, FG
別名:
2-エチルチオフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H4SH
CAS番号:
分子量:
138.23
FEMA番号:
3345
EC Number:
欧州評議会番号:
11666
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.054
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.5682 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
CCc1ccccc1S
InChI
1S/C8H10S/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W334502-25G:
W334502-SAMPLE-K:
W334502-25G-K:
W334502-SAMPLE:
W334502-100G:
W334502-1KG-K:
W334502-1KG:
W334502-100G-K:
W334502-BULK-K:
W334502-VAR-K:
試験成績書(COA)