Merck
W334200
Sigma-Aldrich
エチルtrans-3-ヘキセノエート
≥98%, FG
別名:
エチル (E)-ヘキサ-3-エノエート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥155,000
5 KG
¥239,000
¥155,000
出荷予定日2025年3月24日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥155,000
5 KG
¥239,000
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
142.20
FEMA番号:
3342
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.191
NACRES:
NA.21
官能:
pineapple
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥155,000
出荷予定日2025年3月24日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
63-64 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
pineapple
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(\[H])CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
VTSFIPHRNAESED-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W334200-BULK-K:
W334200-VAR-K:
W334200-100G:
W334200-5KG-K:4548173977249
W334200-100G-K:4548173977225
W334200-SAMPLE-K:
W334200-1KG:
W334200-1KG-K:4548173977232
W334200-5KG:
W334200-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuwadee Ackarabanpojoue et al.
Journal of food science, 80(5), E998-1004 (2015-04-02)
This study aimed at investigating the effect of nitrate removal from pineapple juice by electrodialysis (ED) on selected properties of the ED-treated juice. Single-strength pineapple juice with reduced pulp content was treated by ED to reduce the nitrate concentration to