Merck
W330302
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanethiol
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH2SH
CAS番号:
分子量:
104.21
FEMA番号:
3303
EC Number:
欧州評議会番号:
11509
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.048
NACRES:
NA.21
官能:
sulfurous
グレード:
FG
Halal
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
蒸気圧
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
CCC(C)CS
InChI
1S/C5H12S/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W330302-VAR:
W330302-BULK:
W330302-1KG:
W330302-25G:4548173976884
W330302-SAMPLE:
W330302-100G:4548173976877
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)