Merck
W270008
Sigma-Aldrich
メチルシクロペンテノロン
anhydrous, 98%, FCC, FG
別名:
メチルシクロペンテノロン, シクロテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O2
CAS番号:
分子量:
112.13
FEMA番号:
2700
EC Number:
欧州評議会番号:
758
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.056
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
98%
mp
104-108 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; coffee; maple; roasted; sweet
SMILES記法
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
InChI Key
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
詳細
メチルシクロペンテノロンは、メープルシロップ、和三盆、および粗甘藷糖中で確認されています。
アプリケーション
この物質は、主に高純度の無水状態でエノール形(CAS 80-71-7)として確認されます。溶液中ではすぐにジケトン形(CAS 765-70-8)となります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W270008-25KG:
W270008-100G-K:4548173971964
W270008-SAMPLE:
W270008-25KG-K:4548173971988
W270008-250G-K:
W270008-5KG-K:4548173971995
W270008-1KG-K:4548173971971
W270008-SAMPLE-K:
W270008-5KG:
W270008-VAR-K:
W270008-100G:
W270008-250G:
W270008-BULK-K:
W270008-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Studies on the ?sugary flavor? of raw cane sugar.
Abe E, et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences, 54(9), 542-547 (1978)
The identification of methylcyclopentenolone and other compounds in maple sirup flavor extract.
Filipic VJ, et al.
Journal of Food Science, 30(6), 1008-1015 (1965)
Contents and Compositions of the Aroma in ?Wasanbon? Sugar.
Matsui T & Kitaoka S.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 27(6), 563-572 (1981)
Seo Young Choi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1770(12), 1612-1619 (2007-10-13)
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are members of the nuclear hormone receptor superfamily that plays a pivotal role in regulating inflammatory gene expression. The purpose of this study was to investigate the effects of coffee extract, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione (3-MCP) on PPARs in
Bryson W Katona et al.
The Journal of organic chemistry, 72(24), 9298-9307 (2007-10-26)
Deoxycholic acid (DCA) is an endogenous secondary bile acid implicated in numerous pathological conditions including colon cancer formation and progression and cholestatic liver disease. DCA involvement in these disease processes results partly from its ability to modulate signaling cascades within