Merck
W327613
Sigma-Aldrich
Dipropyl trisulfide
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14S3
CAS番号:
分子量:
182.37
FEMA番号:
3276
Beilstein:
1736293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.023
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
alliaceous; sulfurous
SMILES記法
CCCSSSCCC
InChI
1S/C6H14S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
GAZXPZNJTZIGBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W327613-BULK:
W327613 -BULK:
W327613-VAR-K:
W327613-100G-K:4548174017074
W327613-SAMPLE-K:
W327613-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)