Merck
W267619
Sigma-Aldrich
酢酸メチル
natural, 98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥24,900
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥24,900
About This Item
化学式:
CH3COOCH3
CAS番号:
分子量:
74.08
FEMA番号:
2676
Beilstein:
1736662
EC Number:
欧州評議会番号:
213c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.023
NACRES:
NA.21
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
165 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
936 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; fruity; sweet
SMILES記法
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI Key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W267619-5KG:
W267619-SAMPLE:
W267619-5KG-K:4548173971568
W267619-1KG-K:4548173971551
W267619-1KG:
W267619-SAMPLE-K:
W267619-VAR-K:
W267619-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lei Yang et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(28), 6364-6372 (2008-06-21)
The mechanisms and the kinetics of the OH (OD) radicals with methyl acetate CH3C(O)OCH3 are investigated theoretically. The dual-level direct dynamics method is employed in the calculation of the rate constants. The optimized geometries and frequencies and the gradients of
Nicolas Salem et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 13(1), 140-151 (2010-04-20)
Studies have established the value of [(methyl)1-(11)C]-acetate ([(11)C]Act) combined with 2-deoxy-2[(18)F]fluoro-D-glucose (FDG) for detecting hepatocellular carcinoma (HCC) using positron emission tomography (PET). In this study, the metabolic fate of [(11)C]Act in HCC was characterized. Experiments with acetic acid [1-(14)C] sodium
Benjamin Bechem et al.
The Journal of organic chemistry, 75(5), 1795-1798 (2010-02-06)
5-Substituted-2-furan methanols 1a-c are subject to enantioselective carbonyl allylation, crotylation and tert-prenylation upon exposure to allyl acetate, alpha-methyl allyl acetate, or 1,1-dimethylallene in the presence of an ortho-cyclometalated iridium catalyst modified by (R)-Cl,MeO-BIPHEP, (R)-C3-TUNEPHOS, and (R)-C3-SEGPHOS, respectively. In the presence
Saman Mohammadi et al.
PloS one, 9(9), e106653-e106653 (2014-09-11)
In this study, we compared, for the first time, the release of a 432 kDa prostaglandin F2a analogue drug, Latanoprost, from commercially available contact lenses using in vitro models with corneal epithelial cells. Conventional polyHEMA-based and silicone hydrogel soft contact
Franc Avbelj et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3137-3141 (2009-02-10)
Recent calorimetric measurements of the solvation enthalpies of some dipeptide analogs confirm our earlier prediction that the principle of group additivity is not valid for the interaction of the peptide group with water. We examine the consequences for understanding the