Merck
W319519
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentenoic acid
natural (US), 97.0%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
FEMA番号:
3195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
97.0%
屈折率
n20/D 1.460
密度
0.982 g/mL
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
pungent; acidic; fruity; sweet; woody
SMILES記法
CC/C=C(C)/C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
InChI Key
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W319519-1KG-K:4548173920887
W319519-BULK-K:
W319519-VAR-K:
W319519-100G-K:4548173920870
W319519-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)