Merck
W317215
Sigma-Aldrich
Hexyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
別名:
ヘキシル-2-メチルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
3172
EC Number:
欧州評議会番号:
646
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.478
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; fruity; pear; sweet
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
CYHBDKTZDLSRMY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W317215-BULK-K:
W317215-1KG-K:4548173959344
W317215-SAMPLE-K:
W317215-VAR-K:
W317215-100G-K:4548173959337
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed