由来生物
synthetic
グレード
Halal
濃度
40 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.41
密度
1.178 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
InChI Key
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W296902-1KG:
W296902-SAMPLE:
W296902-500G:
W296902-BULK:
W296902-VAR:
W296902-10KG:
W296902-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック