Merck
W291609
Sigma-Aldrich
ポリソルベート60
別名:
TWEEN® 60, ポリエチレングリコールソルビタンモノステアラート, ポリオキシエチレンソルビタンモノステアラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2916
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 173.340
FDA 21 CFR 175.105
品質水準
詳細
derived from GMO corn
屈折率
n20/D 1.474
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
corn
官能
alcohol
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリソルベート60は親水性の非イオン系表面活性剤であり、乳化剤、分散剤、および可溶加剤として一般的に使用されています。[1]
アプリケーション
ポリソルベート60は、カルナウバ ワックスへ可塑性を付与する薬剤としての「安全食品認定」(GRAS)評価研究に使用されています。[2]
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W291609-25KG:
W291609-BULK:
W291609-SAMPLE:
W291609-1KG:
W291609-VAR:
W291609-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
CRC Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients, 295-296 (1992)
Plasticisation of carnauba wax with generally recognised as safe (GRAS) additives.
Zhang Y, et al.
Polymer, 86, 208-219 (2016)