Merck
W291307
Sigma-Aldrich
Piperonyl isobutyrate
≥98%, FG
別名:
Heliotropyl isobutyrate, Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O4
CAS番号:
分子量:
222.24
FEMA番号:
2913
EC Number:
欧州評議会番号:
305
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.430
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
密度
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; jam; fruity
SMILES記法
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
InChI Key
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W291307-SAMPLE-K:
W291307-100G:
W291307-100G-K:4548173974101
W291307-25G:
W291307-1KG:
W291307-SAMPLE:
W291307-25G-K:4548173974125
W291307-VAR-K:
W291307-1KG-K:4548173974118
W291307-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol