Merck
W289205
Sigma-Aldrich
イソ酪酸2-フェニルプロピル
≥97%, FG
別名:
ヒドロアトロピルイソブチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥54,900
¥54,900
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥54,900
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
CAS番号:
分子量:
206.28
FEMA番号:
2892
EC Number:
欧州評議会番号:
2087
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.485
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; floral
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥54,900
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; floral
SMILES記法
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
InChI Key
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W289205-1G:
W289205-SAMPLE:
W289205-1KG-K:
W289205-1KG:
W289205-25G-K:4548173974040
W289205-25G:
W289205-100G-K:4548173974033
W289205-VAR-K:
W289205-SAMPLE-K:
W289205-BULK-K:
W289205-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)