Merck
W274100
Sigma-Aldrich
Methyl 3-phenylpropionate
≥99%
別名:
Methyl hydrocinnamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
164.20
FEMA番号:
2741
EC Number:
欧州評議会番号:
427
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.746
グレード
Kosher
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
91-92 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCc1ccccc1
生物化学的/生理学的作用
Taste at 5 ppm
その他情報
Natural occurrence: Tabasco peppers.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)